Stampa…
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
4105MAT 4105NUN
479-1200EA 1755 EUR
479-1200 479-1067
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Capsulatori e decapsulatori
Questo tappatore/detappatore consente l'elaborazione manuale ergonomica di un rack completo di provette Matrix® o Nunc™ Cryobank o Bank-It™ in meno di un minuto. Progettato per tappare le provette alla coppia ottimale per mantenere l'integrità del campione e prevenirne la perdita durante lo stoccaggio.
  • Funzionamento con interruttore a levetta
  • La grande barra di espulsione semplifica lo smaltimento e la sostituzione dei tappi usati
Velocità: 4 secondi per tappare/detappare 8 tubi
L×P×A: 50,8×95×251 mm
Peso: 0,44 kg
Alimentazione: ingresso 100 -