Stampa…
Stivali di sicurezza, Wellington, Nora
Fornitore: UVEX
9475.6/37 9475.6/39 9475.6/38 9475.6/40 9475.6/41 9475.6/42 9475.6/43 9475.6/44 9475.6/45 9475.6/46 9475.6/47 9475.6/48 9476.6/39 9476.6/37 9476.6/38 9476.6/40 9476.6/41 9476.6/42 9476.6/43 9476.6/44 9476.6/45 9476.6/46 9476.6/47
114-5830EA 37.9 EUR
114-5830 114-5832 114-5831 114-5833 114-5834 114-5835 114-5836 114-5837 114-5838 114-5839 114-5840 114-5841 114-8290 114-8288 114-8289 114-8291 114-8292 114-8293 114-8294 114-8295 114-8296 114-8297 114-8298
Stivali di sicurezza, Wellington, Nora
Scarpe e stivali
Stivali protettivi alti in PVC antistatici, resistenti a olio, grasso, carburante, acidi, alcali e disinfettanti.
  • Forma anatomica contro l'affaticamento
  • Gamba alta accorciabile per soddisfare tutte le esigenze
  • Rinforzo su puntale e tallone
  • Protezione per la caviglia e tacco con nervature, con linguetta per agevolare lo sfilamento
  • Puntale protettivo in acciaio (200 J) e soletta intermedia
Colour: yellow or white.
Altezza gamba: 330 mm.
Certificazioni: EN 20345:2011; S5, SRA