Stampa…
HERAcell® i CO₂ Incubators
Fornitore: Thermo Scientific
51032719 51032876 51032875 51032720 50162128
390-1357EA 7615 EUR
390-1357 390-1360 390-1359 390-1358 390-1445
HERAcell® i CO₂ Incubators
Incubatori CO₂ Incubators
Gli incubatori CO₂ serie HERAcell® i offrono condizioni di crescita stabili e accuratamente monitorate, per un'impareggiabile protezione dalla contaminazione di colture di tessuti e cellule di valore. I tempi di recupero di temperatura e CO₂ estremamente ridotti migliorano la crescita cellulare. Le unità sono disponibili in due formati pratici e con due design della camera interna, in acciaio inox anticorrosione o in 100% rame pieno antimicrobico (per prevenire in modo verificabile la proliferazione batterica e fungina con metodi naturali). I modelli sono forniti di serie con sensori di conducibilità termica (TC) di alta qualità.
  • Crescita ottimale delle colture grazie a condizioni di incubazione stabili e sicure
  • La vasca dell'acqua di grandi dimensioni, a riscaldamento diretto, consente tempi di recupero fino a 5 più rapidi rispetto alle convenzionali vaschette dell'acqua, per ridurre al minimo l'essicazione di colture
  • La circolazione dell'aria regolata da ventola consente una circolazione più efficace in condizioni di temperature critiche, gas e umidità, per garantire il mantenimento di cellule sane e uniformi. Tali condizioni standardizzate riducono le variazioni e assicurano risultati maggiormente riproducibili
  • Esclusivo processo di decontaminazione ad alte temperature ContraCon™ - ciclo di disinfezione con calore umido a 90 °C. Test condotti da terze parti indipendenti dimostrano l'eliminazione di contaminanti biologici tra cui funghi/muffa, spore e forme batteriche vegetative, tra cui micoplasma
  • Protezione delle colture dall'essiccazione grazie ai rapidi tempi di recupero dell'umidità
Caratterizzati da un controller iCAN™ (Interactive Control Access Navigator) che consente di ottenere lo storico delle prestazioni per parametro su richiesta, per periodi di tempo specificati dall'utente, in modo da fornire maggiori risultati di ricerca. Inoltre, i registri e tutte le interazioni dell'utente con l'incubatore (ad es. apertura dello sportello, modifiche dei parametri), facilitano l'identificazione delle modifiche rilevanti nell'ambiente di coltura. Il controllo è montato sullo sportello per garantire facile accessibilità e chiara visibilità. Scelta di più lingue. Le eventuali modifiche apportate alle condizioni di coltura vengono visualizzate direttamente tramite protocolli e registrazioni utente sullo schermo. Gli sportelli in vetro sono dotati di blocchi di sicurezza, per impedire che gli sportelli interni vengano lasciati inavvertitamente aperti. Le unità sono caratterizzate da una vasca dell'acqua di grandi dimensioni, a riscaldamento diretto, nonché da tempi di recupero dell'umidità fino a cinque volte inferiori rispetto agli incubatori convenzionali con una vaschetta dell'acqua. Allarmi acustici e visivi in caso di basso livello dell'acqua.
Informazioni per l' accessorio: IR-CO₂ sensor (dual-beam infrared sensor) is recommended if the temperature and humidity change frequently (e.g. if the door is opened frequently for access) a dual-beam infrared (IR) sensor is recommended as a factory fitted option. The IR sensor is unaffected by the effects of humidity and heat. Optional O₂ control unit is also available with two kind of O₂ control ranges and Auto-Cal automatic calibration for applications that require hypoxic or hyperoxic conditions. The iONGUARD™ antimicrobial silver matrix is designed to inhibit the growth of biological contaminants on stainless steel chambers and helps protect precious cells while maintaining their appearance.
Along with 100% pure copper interiors, there is a choice of the best surface contamination prevention technologies available.
Informazioni per l'ordine: All units are supplied with three stainless steel or solid copper shelves. Please contact Avantor for details.