Stampa…
(±)-1-Phenylethanol-[D9] (98% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: (±)-1-Phenylethanol-[²H₉]
8.15057.0001 8.15057.0005
8.15057.0001EA 0 EUR
8.15057.0001 8.15057.0005
(±)-1-Phenylethanol-[D9] (98% D) per spettroscopia NMR
(±)-1-Phenylethanol-[D9]
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 131,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 19547-01-4
UN: 2937
ADR: 6.1,III