2-Methyl-1,3-dithiane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
L00209.06
L00209.14
L00209.06EA
58.2
EUR
L00209.06
L00209.14
2-Methyl-1,3-dithiane ≥98%
2-Methyl-1,3-dithiane
Purity: 98%
CAS No.: 6007-26-7
Molecular Formula: C5H10S2
Formula Weight: 134.25
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5615
Boiling Point: 78-80°/9mm
Beilstein Reference: 102766
MDL No.: MFCD00014652
Formula:
C₅H₁₀S₂ Peso molecolare: 134,27 g/mol Punto di ebollizione: 78…80 °C (9 mmHg) Densità: 1,212 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014652 CAS Number: 6007-26-7 EINECS: 227-859-6 |