Stampa…
4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21443.03 B21443.06 B21443.14
B21443.03EA 21.1 EUR
B21443.03 B21443.06 B21443.14
4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
4-tert-Butylcalix[8]arene
Purity: 96% CAS No.: 68971-82-4 Molecular Formula: C88H112O8 Formula Weight: 1297.87 Melting Point: 411-412° Beilstein Reference: 2612052
Formula: C₈₈H₁₁₂O₈
Punto di fusione: 411…412 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075392
CAS Number: 68971-82-4