4-tert-Butylcalix[6]arene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-tert-Butylcalix[6]arene
Purity: 96%
CAS No.: 78092-53-2
Molecular Formula: C66H84O6
Formula Weight: 973.40
Melting Point: 377-381°
Beilstein Reference: 2611918
Formula:
C₆₆H₈₄O₆ Punto di fusione: 377…381 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075464 CAS Number: 78092-53-2 |