4-tert-Butylcalix[4]arene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-tert-Butylcalix[4]arene
Purity: 99%
CAS No.: 60705-62-6
Molecular Formula: C44H56O4
Formula Weight: 648.93
Melting Point: 339-344°
Beilstein Reference: 2033965
Formula:
C₄₄H₅₆O₄ Punto di fusione: 339…344 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066280 CAS Number: 60705-62-6 |