Stampa…
4-tert-Butylcalix[4]arene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: p-tert-Butylcalix[4]arene
290220250 290220050
ACRO290220250EA 183 EUR
ACRO290220250 ACRO290220050
4-tert-Butylcalix[4]arene 99%
4-tert-Butylcalix[4]arene
Formula: C₄₄H₅₆O₄
Peso molecolare: 648,93 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066280
CAS Number: 60705-62-6
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %