Stampa…
Calix[8]arene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B21666.03 B21666.06 B21666.14
B21666.03EA 61.3 EUR
B21666.03 B21666.06 B21666.14
Calix[8]arene ≥97%
Calix[8]arene
Purity: 97% CAS No.: 82452-93-5 Molecular Formula: C56H48O8 Formula Weight: 848.99 Melting Point: 450° MDL No.: MFCD00143914
Formula: C₅₆H₄₈O₈
Peso molecolare: 848,99 g/mol
Punto di fusione: >450 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143914
CAS Number: 82452-93-5