Calix[6]arene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 96107-95-8
Molecular Formula: C42H36O6
Formula Weight: 636.74
Melting Point:
Formula:
C₄₂H₃₆O₆ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143083 CAS Number: 96107-95-8 |