Stampa…
Calix[4]arene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol
B21320.03 B21320.06
B21320.03EA 114 EUR
B21320.03 B21320.06
Calix[4]arene ≥98%
Calix[4]arene
Purity: 98% CAS No.: 74568-07-3 Molecular Formula: C28H24O4 Formula Weight: 424.50 Melting Point: 315-318° MDL No.: MFCD00143912
Formula: C₂₈H₂₄O₄
Punto di fusione: 315…318 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233673
CAS Number: 74568-07-3