Stampa…

Calix[4]arene 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol

290190010 290190050
ACRO290190010EA 95.9 EUR
ACRO290190010 ACRO290190050
Calix[4]arene 98%
Calix[4]arene
Formula: C₂₈H₂₄O₄
Peso molecolare: 424,5 g/mol
Punto di fusione: 315…318 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233673
CAS Number: 74568-07-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR