(Iodomethyl)cyclopentane ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 27935-87-1
Molecular Formula: C6H11I
Formula Weight: 210.06
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.542
Boiling Point: 78°/17mm
MDL No.: MFCD03453190
Formula:
C₆H₁₁I Punto di ebollizione: 78 °C (17 mmHg) Densità: 1,614 Flash Pt: 92 °C (198 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03453190 CAS Number: 27935-87-1 |