Stampa…
(Iodomethyl)cyclopentane 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
378640010 378640050 378640250
ACRO378640010EA 48.8 EUR
ACRO378640010 ACRO378640050 ACRO378640250
(Iodomethyl)cyclopentane 98% stabilizzato
(Iodomethyl)cyclopentane
Formula: C₆H₁₁I
Punto di ebollizione: 78 °C (17 mmHg)
Densità: 1,6 g/cm³
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453190
CAS Number: 27935-87-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper powder