Stampa…
Acido cacodilico sale sodico triidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20670.0025 8.20670.0100 8.20670.0250 8.20670.5000 8.20670.9010 8.20670.0005
8.20670.0025EA 64.4 EUR
8.20670.0025 8.20670.0100 8.20670.0250 8.20670.5000 8.20670.9010 8.20670.0005
Acido cacodilico sale sodico triidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Formula: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Peso molecolare: 213.94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149079
CAS Number: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 214.03 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
pH 9.0 - 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
Hill Formula C2H6AsNaO2 * 3 H2O