Acido cacodilico sale sodico triidrato 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
214970250
214971000
214975000
214970100
ACRO214970250EA
76.6
EUR
ACRO214970250
ACRO214971000
ACRO214975000
ACRO214970100
Acido cacodilico sale sodico triidrato 98%, puro
Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Formula:
(CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O Punto di fusione: 77…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149079 CAS Number: 6131-99-3 EINECS: 204-708-2 UN: 1688 ADR: 6.1,II |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HCl | ≥97.5 % |