(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 18531-99-2
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Odour: Characteristic
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 3592999
Merck Reference: 14,1226
Optical Rotation: -34.5 (c=1 in THF)
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004068
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ Punto di fusione: 206…211 °C Densità: 1,301 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19441803 CAS Number: 18531-99-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1226 |