(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ Punto di fusione: 205…211 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004068 CAS Number: 18531-99-2 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to light grey Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 205 to 211 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -33° to -38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF) |