Stampa…
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14774.0001 8.14774.0010
8.14774.0001EA 24.5 EUR
8.14774.0001 8.14774.0010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol per sintesi, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formula: C₂₀H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004068
CAS Number: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 286.33 g/mol