Stampa…
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
224300010 224300050 224300250
ACRO224300010EA 30 EUR
ACRO224300010 ACRO224300050 ACRO224300250
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formula: C₂₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 286,33 g/mol
Punto di fusione: 205…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004068
CAS Number: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)