Stampa…
Strychnine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
158950250 158951000
ACRO158950250EA 88.6 EUR
ACRO158950250 ACRO158951000
Strychnine 98%
Strychnine
Formula: C₂₁H₂₂N₂O₂
Punto di fusione: 284…286 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005941
CAS Number: 57-24-9
EINECS: 200-319-7
UN: 1692
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %