Stampa…
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L17022.06 L17022.14 L17022.03
L17022.06EA 62.6 EUR
L17022.06 L17022.14 L17022.03
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Purity: 99+% CAS No.: 23357-52-0 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5645 Boiling Point: 118-120°/8mm Beilstein Reference: 2360279 MDL No.: MFCD00671630
Formula: C₁₀H₁₃N
Punto di ebollizione: 118…120 °C (8 mmHg)
Densità: 1,035
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671630
CAS Number: 23357-52-0