Stampa…
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
303850010 303850050
ACRO303850010EA 67.1 EUR
ACRO303850010 ACRO303850050
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99%
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di fusione: 130…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043396
CAS Number: 99395-88-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +48° to +51° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)