Stampa…
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-4-Phenyloxazolidin-2-one
H27171.03 H27171.06
H27171.03EA 77.7 EUR
H27171.03 H27171.06
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Purity: 98% CAS No.: 90319-52-1 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 129-132° Optical Rotation: -55° (c=2 in chloroform)
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,18 g/mol
Punto di fusione: 129…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192393
CAS Number: 90319-52-1