(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 90719-32-7
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Melting Point: 87-89°
Beilstein Reference: 3649667
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Punto di fusione: 87…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064496 CAS Number: 90719-32-7 |