(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone 99%, >99% ee
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
402160025
402160250
ACRO402160025EA
60.1
EUR
ACRO402160025
ACRO402160250
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone 99%, >99% ee
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Punto di fusione: 87…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064496 CAS Number: 90719-32-7 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 90 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Enantiomeric excess | ≥99 % |
Specific optical rotation | -60° to -64° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |