Stampa…
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
A16770.03 A16770.06 A16770.14
A16770.03EA 37.1 EUR
A16770.03 A16770.06 A16770.14
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Purity: 99% CAS No.: 102029-44-7 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 4782551
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010846
CAS Number: 102029-44-7