(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 17016-83-0
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 3588198
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Punto di fusione: 70…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010847 CAS Number: 17016-83-0 |