Stampa…
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
297860010 297860050 297860250
ACRO297860010EA 30.6 EUR
ACRO297860010 ACRO297860050 ACRO297860250
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formula: C₆H₁₁NO₂
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010847
CAS Number: 17016-83-0
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)