Stampa…
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
297850010 297850050 297850250
ACRO297850010EA 92.6 EUR
ACRO297850010 ACRO297850050 ACRO297850250
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075172
CAS Number: 95530-58-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)