(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0.5 M in THF
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₉F₃Si Punto di ebollizione: 40 °C (760 mmHg) Densità: 0,895 g/cm³ Flash Pt: –20 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00145454 CAS Number: 81290-20-2 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.45 to 0.55 M |