(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
271880010
271880050
ACRO271880010EA
103
EUR
ACRO271880010
ACRO271880050
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol 97%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
Formula:
C₁₀H₁₂O Punto di ebollizione: 140 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 15,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045575 CAS Number: 530-91-6 EINECS: 208-497-8 |
Appearance | Clear light yellow to light brown Viscous liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5630 to 1.5670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |