(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2217-40-5
Molecular Formula: C10H13N
Formula Weight: 147.22
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₃N Punto di ebollizione: 246…247 °C (714 mmHg) Densità: 1,026 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001740 CAS Number: 2217-40-5 EINECS: 218-712-7 |