Stampa…
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetralin-1-amine, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
175810050 175810250
ACRO175810050EA 37.4 EUR
ACRO175810050 ACRO175810250
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine 97%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,22 g/mol
Punto di ebollizione: 246…247 °C (714 mmHg)
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001740
CAS Number: 2217-40-5
EINECS: 218-712-7
UN: 2735
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Microbial contamination ≤5000 CFU/g (TAMC)
pH 6.5 to 7.5 (2 % in water)
Chlorides ≤2 % (as NaCl)
Calcium (Ca) ≤0.2 %
Total nitrogen 14.0 to 16.0 %
Amino nitrogen 3.0 to 5.0 %