Stampa…
Tulio 1000 mg/L Tm in 5% acido nitrico (da Tm₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
13824.AD 13824.AE 13824.AP
13824.ADEA 84.1 EUR
13824.AD 13824.AE 13824.AP
Tulio 1000 mg/L Tm in 5% acido nitrico (da Tm₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di tulio
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Certificazioni: Tracciabile NIST