Stampa…
Tulio 10000 mg/L Tm in 5% acido nitrico (da Tm₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14402.AD 14402.AE
14402.ADEA 138 EUR
14402.AD 14402.AE
Tulio 10000 mg/L Tm in 5% acido nitrico (da Tm₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di tulio
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Certificazioni: Tracciabile NIST