Osmium standard solution, 1000 mg/L Os in 20% acido cloridrico (da (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Certificazioni: Tracciabile NIST