Stampa…
N-Phenyl-1-naphthylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
147160250 147162500
ACRO147160250EA 30.7 EUR
ACRO147160250 ACRO147162500
N-Phenyl-1-naphthylamine 98%
N-Phenyl-1-naphthylamine
Formula: C₁₆H₁₃N
Punto di ebollizione: 226 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 58…62 °C
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003878
CAS Number: 90-30-2
EINECS: 201-983-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Pink to red to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %