Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2664-63-3
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Melting Point: 151-155°
Beilstein Reference: 2050739
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002349
Formula:
C₁₂H₁₀O₂S Punto di fusione: 151…155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002349 CAS Number: 2664-63-3 EINECS: 220-197-9 UN: 3261 ADR: 8,II |