Stampa…
Dimethylphenylsilane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl(phenyl)silane
L04558.09 L04558.18
L04558.09EA 46.7 EUR
L04558.09 L04558.18
Dimethylphenylsilane ≥97%
Dimethylphenylsilane
Purity: 97% CAS No.: 766-77-8 Molecular Formula: C8H12Si Formula Weight: 136.27 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4970 Melting Point: -124° Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 2204906 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008257
Formula: C₈H₁₂Si
Peso molecolare: 136,27 g/mol
Punto di ebollizione: 156…157 °C
Punto di fusione: –124 °C
Densità: 0,879
Flash Pt: 35 °C (95 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008257
CAS Number: 766-77-8
EINECS: 212-170-5
ADR: 3,III