Silver p-toluenesulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 16836-95-6
Molecular Formula: C7H7AgO3S
Formula Weight: 279.07
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007511
Formula:
C₇H₇AgO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007511 CAS Number: 16836-95-6 EINECS: 240-859-0 ADR: 9,III |