4-Hydroxy-2(5H)-furanone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 541-57-1
Molecular Formula: C4H4O3
Formula Weight: 100.07
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 108442
Formula:
C₄H₄O₃ Punto di fusione: ∼ 140 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11227258 CAS Number: 541-57-1 EINECS: 208-785-3 |