Stampa…
4-Hydroxy-2(5H)-furanone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
235260010 235260050
ACRO235260010EA 51.6 EUR
ACRO235260010 ACRO235260050
4-Hydroxy-2(5H)-furanone 95%
4-Hydroxy-2(5H)-furanone
Formula: C₄H₄O₃
Punto di fusione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052187
CAS Number: 541-57-1
EINECS: 208-785-3
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %