4-Methoxy-2(5H)-furanone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
276680050
276680250
ACRO276680050EA
44.8
EUR
ACRO276680050
ACRO276680250
4-Methoxy-2(5H)-furanone 97%
4-Methoxy-2(5H)-furanone
Formula:
C₅H₆O₃ Peso molecolare: 114,1 g/mol Punto di ebollizione: 130…131 °C (18mbar) Punto di fusione: 60…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00071565 CAS Number: 69556-70-3 |
Appearance | Light yellow Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 65 °C |
GC | ≥96.0 % |