1-Methyl-1-phenylhydrazine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 618-40-6
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.5830
Boiling Point: 54-55°/0.3mm
MDL No.: MFCD00007627
Formula:
C₇H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 54…55 °C (0,3 mmHg) Densità: 1,038 Flash Pt: 92 °C (198 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007627 CAS Number: 618-40-6 EINECS: 210-547-9 |