Stampa…
cis-Aconitic acid tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)-Aconitic acid
A16010.14 A16010.03 A16010.06
A16010.14EA 570 EUR
A16010.14 A16010.03 A16010.06
cis-Aconitic acid tech. 90%, grado tecnico
cis-Aconitic acid
Purity: 90% CAS No.: 585-84-2 Molecular Formula: C6H6O6 Formula Weight: 174.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless MDL No.: MFCD00063184
Formula: C₆H₆O₆
Peso molecolare: 174,11 g/mol
Punto di fusione: 115…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063184
CAS Number: 585-84-2
EINECS: 209-561-1