Monoethyl fumarate calcium salt per sintesi
Fornitore: Merck
8.20586.5000
8.20586.9020
8.20586.5000EA
0
EUR
8.20586.5000
8.20586.9020
Monoethyl fumarate calcium salt per sintesi
Monoethyl fumarate calcium salt
Formula:
C₁₂H₁₄CaO₈ |
CAS Number:
62008-22-4 EINECS: 263-369-9 |