Stampa…
Fumaric acid monoethyl ester 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
156201000 156200250
ACRO156201000EA 177 EUR
ACRO156201000 ACRO156200250
Fumaric acid monoethyl ester 95%
Fumaric acid monoethyl ester
Formula: C₆H₈O₄
Punto di ebollizione: 147 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 64…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002699
CAS Number: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
Titration with NaOH ≥94 %