Stampa…
Dibenzyl azodicarboxylate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate
L19347.06 L19347.14
L19347.06EA 53.3 EUR
L19347.06 L19347.14
Dibenzyl azodicarboxylate 96%
Dibenzyl azodicarboxylate
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₄
Peso molecolare: 298.3 g/mol
Punto di fusione: 43…47 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016737
CAS Number: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0